Methyl-5-methoxysalicylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR911527-100GEA
270
EUR
APOSOR911527-100G
APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylat 97%
Methyl-5-methoxysalicylat
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molekulargewicht: 182,1733 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017185 CAS-Nummer: 2905-82-0 |