4-Pyrid-2-ylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR912706-10GEA 648 EUR
APOSOR912706-10G APOSOR912706-1G APOSOR912706-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoesäure 98%
4-Pyrid-2-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molekulargewicht: 199,2100 g/mol
Schmelzpunkt: 237 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01830093
CAS-Nummer: 4385-62-0