4'-Acetoxyacetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Acetamidophenyl acetate, Acetaminophen Acetate (Acetaminophen Impurity)
OR914021-25G
APOSOR914021-25GEA 165 EUR
APOSOR914021-25G
4'-Acetoxyacetanilid 98%
4'-Acetoxyacetanilid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 193.1992 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059205
CAS-Nummer: 2623-33-8