N-Boc-4-oxo-L-proline 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR9194-1GEA 15.1 EUR
APOSOR9194-1G
N-Boc-4-oxo-L-proline 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formel: C₁₀H₁₅NO₅
Molekulargewicht: 229,23 g/mol
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01860669
CAS-Nummer: 84348-37-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR