(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR919434-5GEA 401 EUR
APOSOR919434-5G
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat 98%
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063450
CAS-Nummer: 72657-23-9