3-Hydroxydiphenylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR920303-25GEA 190 EUR
APOSOR920303-25G APOSOR920303-100G
3-Hydroxydiphenylamin 95%
3-Hydroxydiphenylamin
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molekulargewicht: 185,23 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002262
CAS-Nummer: 101-18-8