p-Xylylendiamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Bis(aminomethyl)benzene
APOSOR921104-500GEA
909
EUR
APOSOR921104-500G
APOSOR921104-100G
APOSOR921104-25G
p-Xylylendiamin 99%
p-Xylylendiamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molekulargewicht: 136,20 g/mol Siedepunkt: 230 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 59…63 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009821 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,II |