3-Methoxydiphenylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR922698-500GEA
437
EUR
APOSOR922698-500G
APOSOR922698-100G
3-Methoxydiphenylamin 98%
3-Methoxydiphenylamin
Formel:
C₁₃H₁₃NO Molekulargewicht: 199,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008383 CAS-Nummer: 101-16-6 |