4'-Chlor-3'-methylacetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR925182-25GEA
98.9
EUR
APOSOR925182-25G
APOSOR925182-5G
APOSOR925182-1G
4'-Chlor-3'-methylacetophenon 99%
4'-Chlor-3'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉ClO Molekulargewicht: 168,62 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00045172 CAS-Nummer: 37074-39-8 |