Furfuryl-methyldisulfid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR925998-100GEA 219 EUR
APOSOR925998-100G APOSOR925998-25G
Furfuryl-methyldisulfid 97%
Furfuryl-methyldisulfid
Formel: C₆H₈OS₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012326
CAS-Nummer: 57500-00-2