2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR931809-5GEA
61.1
EUR
APOSOR931809-5G
APOSOR931809-10G
APOSOR931809-1G
2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methylphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O Molekulargewicht: 136,1900 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044241 CAS-Nummer: 19819-98-8 |