4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR932723-500GEA
292
EUR
APOSOR932723-500G
APOSOR932723-25G
APOSOR932723-100G
4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molekulargewicht: 152,19 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017537 CAS-Nummer: 56718-71-9 |