5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR933039-100GEA 248 EUR
APOSOR933039-100G APOSOR933039-25G
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin 98%
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin
Formel: C₈H₁₀N₂
Molekulargewicht: 134,18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038078
CAS-Nummer: 34413-35-9