4-Hydroxydiphenylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR936320-25GEA
161
EUR
APOSOR936320-25G
4-Hydroxydiphenylamin 95%
4-Hydroxydiphenylamin
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molekulargewicht: 185,23 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020142 CAS-Nummer: 122-37-2 |