N-Benzylidenanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR936635-25GEA 102 EUR
APOSOR936635-25G
N-Benzylidenanilin 95%
N-Benzylidenanilin
Formel: C₁₃H₁₁N
Molekulargewicht: 181,24 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003027
CAS-Nummer: 538-51-2