3-Methylhippursäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR936872-25GEA 335 EUR
APOSOR936872-25G APOSOR936872-5G
3-Methylhippursäure 95%
3-Methylhippursäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 193,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044399
CAS-Nummer: 27115-49-7