3-Vinylanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methoxy-3-vinylbenzene
OR944915-1G
OR944915-25G
OR944915-5G
APOSOR944915-1GEA
132
EUR
APOSOR944915-1G
APOSOR944915-25G
APOSOR944915-5G
3-Vinylanisol 95%
3-Vinylanisol
Formel:
C₉H₁₀O Molekulargewicht: 134,18 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427262 CAS-Nummer: 626-20-0 |