5-Acetamidonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR9469-1GEA 154 EUR
APOSOR9469-1G APOSOR9469-5G APOSOR9469-250MG
5-Acetamidonicotinsäure 98%
5-Acetamidonicotinsäure
Formel: C₈H₈N₂O₃
Schmelzpunkt: 292…294 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115723
CAS-Nummer: 82817-65-0