Methyl-2-methoxyisonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9474-250MGEA
20.5
EUR
APOSOR9474-250MG
Methyl-2-methoxyisonicotinat 97%
Methyl-2-methoxyisonicotinat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molekulargewicht: 167,1620 g/mol Schmelzpunkt: 33…35 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436071 CAS-Nummer: 26156-51-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...