L-Valine methyl ester hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR951448-500GEA 270 EUR
APOSOR951448-500G APOSOR951448-1KG APOSOR951448-100G
L-Valine methyl ester hydrochloride 98%
L-Valine methyl ester hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO₂
Molekulargewicht: 167,63 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 6306-52-1