Ethyl-2,3-dimethylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR952926-1GEA 102 EUR
APOSOR952926-1G APOSOR952926-5G APOSOR952926-25G
Ethyl-2,3-dimethylbenzoat 95%
Ethyl-2,3-dimethylbenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017523
CAS-Nummer: 104175-24-8