Methyl-4-brompicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9577-5GEA
55.3
EUR
APOSOR9577-5G
APOSOR9577-25G
APOSOR9577-1G
Methyl-4-brompicolinat 97%
Methyl-4-brompicolinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekulargewicht: 216,03 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07374897 CAS-Nummer: 29681-42-3 |