1-Ethyl-3-iod-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR959875-5GEA 184 EUR
APOSOR959875-5G APOSOR959875-1G
1-Ethyl-3-iod-1H-pyrazol
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇IN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756564
CAS-Nummer: 1202781-34-7