5-Brom-2-iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9599-25GEA
321
EUR
APOSOR9599-25G
APOSOR9599-5G
5-Brom-2-iodbenzonitril
5-Brom-2-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrIN Molekulargewicht: 307,92 g/mol Schmelzpunkt: 120…122 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672950 CAS-Nummer: 121554-10-7 |