2-Ethinylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR961886-5GEA
248
EUR
APOSOR961886-5G
APOSOR961886-25G
APOSOR961886-1G
2-Ethinylanisol 98%
2-Ethinylanisol
Formel:
C₉H₈O Molekulargewicht: 132,1600 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03839989 CAS-Nummer: 767-91-9 |