5-Brom-2-thiophencarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR962625-25GEA
539
EUR
APOSOR962625-25G
APOSOR962625-10G
APOSOR962625-5G
5-Brom-2-thiophencarbonitril 98%
5-Brom-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₂BrNS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04974080 CAS-Nummer: 2160-62-5 |