3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR964275-5GEA 277 EUR
APOSOR964275-5G APOSOR964275-10G APOSOR964275-1G
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekulargewicht: 175,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234823
CAS-Nummer: 42287-94-5