Ethylthiazol-2-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR964945-1GEA
82.9
EUR
APOSOR964945-1G
APOSOR964945-250MG
Ethylthiazol-2-carboxylat 95%
Ethylthiazol-2-carboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S Molekulargewicht: 157,1900 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204689 CAS-Nummer: 14527-42-5 |