3-Chlorpropylacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR964999-25GEA 101 EUR
APOSOR964999-25G APOSOR964999-100G APOSOR964999-500G
3-Chlorpropylacetat 97%
3-Chlorpropylacetat
Formel: C₅H₉ClO₂
Molekulargewicht: 136,58
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001000
CAS-Nummer: 628-09-1