(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR965764-25GEA
147
EUR
APOSOR965764-25G
APOSOR965764-100G
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat 98%
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ Molekulargewicht: 223,12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209634 CAS-Nummer: 24457-21-4 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |