Methyl-4-amino-3-brombenzoat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSOR9763-1GEA 12.6 EUR
APOSOR9763-1G
Methyl-4-amino-3-brombenzoat 98%
Methyl-4-amino-3-brombenzoat
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molekulargewicht: 230,06
Schmelzpunkt: 105…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861385
CAS-Nummer: 106896-49-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR