2,3-Diphenyl-6-nitrochinoxalin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR9865-2.5GEA
53.9
EUR
APOSOR9865-2.5G
APOSOR9865-1G
2,3-Diphenyl-6-nitrochinoxalin
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Formel:
C₂₀H₁₃N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
7466-45-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |