Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9899-25GEA
40.8
EUR
APOSOR9899-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat 98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Molekulargewicht: 186,22 Schmelzpunkt: 172…180 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00123414 CAS-Nummer: 7210-76-6 |