3-Chlor-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9955-100MGEA
40.8
EUR
APOSOR9955-100MG
APOSOR9955-250MG
3-Chlor-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyd 95%
3-Chlor-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyd
Formel:
C₉H₉ClO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00732125 CAS-Nummer: 81322-67-0 |