2-Chlor-4'-fluorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC0087-1GEA
109
EUR
APOSPC0087-1G
APOSPC0087-5G
2-Chlor-4'-fluorpropiophenon 98%
2-Chlor-4'-fluorpropiophenon
Formel:
C₉H₈ClFO Siedepunkt: 71 °C/1mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060275 CAS-Nummer: 81112-09-6 |