3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC0144-25GEA
236
EUR
APOSPC0144-25G
APOSPC0144-5G
APOSPC0144-1G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃ClF₄O Molekulargewicht: 226,56 g/mol Siedepunkt: 196 °C Dichte: 1,54 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631510 CAS-Nummer: 261763-02-4 |