2,3-Difluor-4-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC0241-1GEA 27.7 EUR
APOSPC0241-1G
2,3-Difluor-4-methylbenzamid 98%
2,3-Difluor-4-methylbenzamid
Formel: C₈H₇F₂NO
Molekulargewicht: 171,15 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631633
CAS-Nummer: 261763-35-3