3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC0448-5GEA 224 EUR
APOSPC0448-5G APOSPC0448-1G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzoesäure 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631590
CAS-Nummer: 117186-02-4