4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC0450-25GEA
82.9
EUR
APOSPC0450-25G
APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molekulargewicht: 204,15 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631592 CAS-Nummer: 261952-01-6 |