2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC0841-500MGEA
205
EUR
APOSPC0841-500MG
APOSPC0841-250MG
APOSPC0841-1G
2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molekulargewicht: 190,12 g/mol Schmelzpunkt: 54…59 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788529 CAS-Nummer: 336628-67-2 |