2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC10132-5GEA
29.2
EUR
APOSPC10132-5G
APOSPC10132-100G
APOSPC10132-25G
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol 98%
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃ClFNO₃ Molekulargewicht: 191,5400 g/mol Schmelzpunkt: 105…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02670258 CAS-Nummer: 84478-75-1 |