3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC10261-10GEA 102 EUR
APOSPC10261-10G APOSPC10261-1G APOSPC10261-5G
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molekulargewicht: 183,18 g/mol
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00181811
CAS-Nummer: 325-89-3