4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC10355-500MGEA
16.1
EUR
APOSPC10355-1G
APOSPC10355-500MG
APOSPC10355-5G
APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molekulargewicht: 187,12 g/mol Schmelzpunkt: 171…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797882 CAS-Nummer: 124811-71-8 |