2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC1097-1GEA
30.6
EUR
APOSPC1097-1G
APOSPC1097-10G
APOSPC1097-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄NO Molekulargewicht: 205,11 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115894 CAS-Nummer: 886498-08-4 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |