(2-Chlor-4-fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC110117-1GEA
176
EUR
APOSPC110117-1G
APOSPC110117-250MG
(2-Chlor-4-fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₂FO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
UN-Nummer:
3261 ADR: 8,III |