3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC11114-25GEA 65.5 EUR
APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G APOSPC11114-1G
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekulargewicht: 153,95 g/mol
Schmelzpunkt: 234…237 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02683115
CAS-Nummer: 168267-99-0