2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC11116-5GEA
179
EUR
APOSPC11116-5G
APOSPC11116-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molekulargewicht: 219,95 g/mol Schmelzpunkt: 144…148 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039222 CAS-Nummer: 240139-82-6 |