Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC11238-5GEA
143
EUR
APOSPC11238-5G
APOSPC11238-1G
Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₃H₁₁BF₃KO Molekulargewicht: 290,13 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04115746 CAS-Nummer: 850623-47-1 |