Pentafluorophenyl-8-chinolinsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC11270-500MGEA
216
EUR
APOSPC11270-500MG
APOSPC11270-5G
APOSPC11270-1G
Pentafluorophenyl-8-chinolinsulfonat
Pentafluorophenyl-8-chinolinsulfonat
Formel:
C₉H₇NO₃S Schmelzpunkt: 155…157 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975139 CAS-Nummer: 885950-64-1 |