6-Fluor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC1391-5GEA
16.1
EUR
APOSPC1391-5G
APOSPC1391-100G
APOSPC1391-25G
6-Fluor-o-toluidin 97%
6-Fluor-o-toluidin
Formel:
C₇H₈FN Molekulargewicht: 125,1435 g/mol Siedepunkt: 88…89 °C/13mmHg Dichte: 1,082 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06658252 CAS-Nummer: 443-89-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |